Learn More
New Brunswick Innova™ Benchtop Open Air Shaker from Eppendorf
Codice prodotto. 11329834
Click to view available options
Orbita:
19 mm
51 mm
Altezza (sistema metrico):
14.6 cm
16.3 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11329834
Marca: Eppendorf New Brunswick M11900002
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these platform shakers for shaking in ambient conditions on the bench or in a warm or cold room. New Brunswick Innova Benchtop Open Air Shakers offer a quick-change platform kit for frequent platform changes; enables snapping platforms in place without tools.
  • Triple-eccentric counterbalanced drive in cast iron housing provides vibration and trouble free operation for years
  • Enclosed electronics and mechanical components prevents damage by spills
  • Many platform types, holders for various flasks (up to 6L), test tubes, microplates, and racking systems are available
  • Speed controlled and displayed in increments of 1rpm
  • Includes audible and visual alarms, timer (0 to 99.9 hr.) with continuous operation or automatic shut-off at the end of the study
  • Enclosed electronics and mechanical components prevent internal damage from accidental spills
  • Low profile - less than 6 in. (15cm) tall enables use of multiple shakers in an incubator or environmental chamber
  • Versatile 46 × 46cm (18 × 18 in.) accessory platform (sold separately) accommodates up to 2 × 6L Erlenmeyer flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 19 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 15 kg
Accuratezza del controllo della velocità ± 1 RPM
Intervallo di velocità 25 to 500 rpm
Requisiti elettrici 220/230V, 50/60 Hz
Amperaggio 35 VA
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 28 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 37 x 35.5 x 14.6 cm
Altezza (sistema metrico) 14.6 cm
Larghezza (sistema metrico) 35.5 cm
Modello 2000