Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, incubatore
Click to view available options
Orbita:
25 mm
51 mm
Include:
Incubated
Photosynthetic LED Light Bank
Refrigerated
Refrigerated with Photosynthetic LED Light Bank
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Massima capacità in beute con un ingombro ridotto – crescita di più cellule in meno spazio
- Il nuovo Eppendorf X-Drive brevettato con tecnologia semiautomatica per il contrappeso offre un'agitazione uniforme e senza problemi
- Elevata omogeneità della temperatura su tutta la camera per risultati riproducibili
- Accesso facile a tutti i vostri campioni utilizzando la piattaforma a scomparsa
- Porte scorrevoli verso l'alto per un accesso pratico e senza sforzo
- Ottimizzate lo spazio a disposizione impilando due o tre apparecchi
- La nuova interfaccia utente touchscreen assicura un facile utilizzo. Ottenete con un solo tocco stati di allarme, registro eventi e informazioni sull'utente.
- Create programmi con diversi passaggi per un controllo automatico dell'agitatore
- Ampia scelta di accessori e piattaforme per soddisfare ogni vostra esigenza legata alla crescita
Specifications
Specifications
| Orbita | 51 mm |
| Intervallo di velocità | 2.5 cm orbit: 20 to 400 rpm, 5.1 cm orbit: 20 to 300 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Dimensioni della piattaforma (L x P) | 76 x 62 cm (30 x 24 in.) |
| Dimensioni (L x P x A) | 118.2 x 95.8 x 63.1 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 115.8 cm |
| Peso di spedizione (sistema metrico) | 198 kg |
| Display | Keypad |
| Include | Refrigerated |
| Show More |