Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, incubatore
Codice prodotto. 15874075
Click to view available options
Orbita:
25 mm
51 mm
Include:
Incubated
Photosynthetic LED Light Bank
Refrigerated
Refrigerated with Photosynthetic LED Light Bank
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15874075
Marca: Eppendorf™ S44I331001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
L'agitatore biologico Innova S44i è il nuovo straordinario arrivo nella nostra rinomata gamma di soluzioni per le scienze biologiche. Accrescete il potenziale del vostro laboratorio e traete vantaggio dalle prestazioni e dall'affidabilità eccezionali che contraddistinguono ogni prodotto Eppendorf.
  • Massima capacità in beute con un ingombro ridotto – crescita di più cellule in meno spazio
  • Il nuovo Eppendorf X-Drive brevettato con tecnologia semiautomatica per il contrappeso offre un'agitazione uniforme e senza problemi
  • Elevata omogeneità della temperatura su tutta la camera per risultati riproducibili
  • Accesso facile a tutti i vostri campioni utilizzando la piattaforma a scomparsa
  • Porte scorrevoli verso l'alto per un accesso pratico e senza sforzo
  • Ottimizzate lo spazio a disposizione impilando due o tre apparecchi
  • La nuova interfaccia utente touchscreen assicura un facile utilizzo. Ottenete con un solo tocco stati di allarme, registro eventi e informazioni sull'utente.
  • Create programmi con diversi passaggi per un controllo automatico dell'agitatore
  • Ampia scelta di accessori e piattaforme per soddisfare ogni vostra esigenza legata alla crescita
Specifica
Orbita 51 mm
Intervallo di velocità 2.5 cm orbit: 20 to 400 rpm, 5.1 cm orbit: 20 to 300 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Certificazione/Conformità CE
Dimensioni della piattaforma (L x P) 76 x 62 cm (30 x 24 in.)
Dimensioni (L x P x A) 118.2 x 95.8 x 63.1 cm
Altezza (sistema metrico) 115.8 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 198 kg
Display Keypad
Include Photosynthetic LED Light Bank
Interfaccia USB, Ethernet
Intervallo temporizzatore 0.01 to 95:59 hr., Continuous