Learn More
Novus Biologicals™ 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Codice prodotto. p-7060002 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
pezzi 100
For Research Use Only
Codice prodotto. 13511180
Marca: Novus Biologicals™ 2200100
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For Research Use Only
High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Uniform Shape
  • Low co-efficient of variation in terms of size
  • High efficiency antibody binding for maximum sensitivity
  • Available at high concentrations to simplify assay development
Specifica
Content And Storage Store at 4°C. Do not freeze.
Quantità 100 mL
Bersaglio 40nm Colloidal Gold Nanoparticles 20 OD
Product Type Antibody Labeling Kit