missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Inobrodib, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200099634
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16474528

Marca: Medchem Express HY111784

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Inobrodib (CCS1477) is an orally active, potent, and selective inhibitor of the p300/CBP bromodomain. Inobrodib binds to p300 and CBP with Kd values of 1.3 and 1.7 nM, respectively, and with 170/130-fold selectivity compared with BRD4 with a Kd of 222 nM. CCS1477 inhibits cell proliferation in prostate cancer cell lines and decreases androgen receptor (AR)- and C-MYC-regulated gene expression.

Inobrodib (CCS1477) is an orally active, potent, and selective inhibitor of the p300/CBP bromodomain. Inobrodib binds to p300 and CBP with Kd values of 1.3 and 1.7 nM, respectively, and with 170/130-fold selectivity compared with BRD4 with a Kd of 222 nM. CCS1477 inhibits cell proliferation in prostate cancer cell lines and decreases androgen receptor (AR)- and C-MYC-regulated gene expression.

Specifica

Materiale o nome chimico Inobrodib
CAS 2222941-37-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H32F2N4O3
Quantità 10 mg
Sinonimo CCS1477
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (187.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(F)C(F)=C2)[C@H](C3=NC4=CC(C5=C(C)ON=C5C)=CC=C4N3[C@H]6CC[C@H](OC)CC6)CCC1
Molecular Weight (g/mol) 534.6
Peso formulazione 534.6
Percent Purity 99.41%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato