Learn More
Heathrow Scientific™ Inoculating Needle/Loops
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume:
1 μL
10 μL
Materiale:
ABS
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Description
- Use loop end to uniformly streak a gel surface
- Use needle end for removal of colonies
- Lot-to-lot traceability
- Sterile
- Disposable
Specifications
Specifications
| Monouso | Single-use |
| Volume | 10 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Size | Standard |
| Colore | Blue |
| Product Type | Inoculating Loop and Needle, Flexible |
| Tipo di imballaggio | Plastic Bag |
| Show More |