Learn More
Kartell™ Anse di inoculazione
Manufactured with high impact polystyrene for good dimensional stability. Kartell™ Inoculation Loops and Needles provide a two–in–one sterile disposable tool for inoculation.
Marca:  Kartell™ 0265000
Codice prodotto. 10789651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    458.80€ / pezzi 8000
    Risparmia 146.20€
    24% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-03-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gamma sterilized and packed in polybags
  • Looped end to retrieve an inoculum from a culture, transfer inoculum for streaking or transfer microscopic organisms
  • Needle end for picking off individual isolated colonies  or making stab inoculations into agar slants or tubes of solid culture medium
  • CE–IVD