Learn More
WTW™ inoLab™ Cond 7110 Conductivity Benchtop Meter
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11629698
Click to view available options
Punti di calibrazione:
5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11629698
Marca: WTW™ 1CA101
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A compact and well-equipped conductivity benchtop meter for two and 4 electrode cells for routine measurements without documentation.
  • Easy to use
  • Suitable for a wide range of applications with standard and special measuring cells
  • Suitable for pure water measurements according to pharmacopeia
  • With a large display and many functions
  • Parameters such as salinity, specific resistance and TDS cover the determination of values not measured every day
  • The connection of various special measuring cells lets you measure everything from pure water to highly concentrated solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Meter with universal power supply, stand and operation manual. Incl. 4-electrode graphite conductivity cell TetraCon™ 325, 0.01mol/L KCl conductivity standard
Precisione (conduttività) ±0.5% of value
Costante di cella 0.450 to 0.500cm–1, 0.09 to 0.110cm–1, 0.800 to 0.880cm–1, 0.25 to 2.5cm–1, fix 0.01cm–1
Punti di calibrazione 5
Intervallo (conduttività) 0 μS/cm to 1000 mS/cm
Risoluzione (conduttività) Up to 3 digits
Compensazione della temperatura nLF, linear 0.000 to 3.000%, can be switched-off
Intervallo (salinità) 0 to 70 ppt
Intervallo (TDS) 0 to 1999 mg/L
Risoluzione (TDS) Up to 3 digits
Risoluzione (temperatura) 0.1
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Intervallo (resistività) 0 to 20 megohm
Tipo di display LCD
Punti dati 500 (Manual), 5000 (Automatic Data)
Certificazione/Conformità cETLus, CE
Modello inoLab™ Cond 7110
Risoluzione (resistività) Up to 3 digits
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Tipo Conductivity Benchtop Meter
Precisione (Resistività) ±0.5% ±1 digit
Larghezza (sistema metrico) 24.76 cm
Altezza (sistema metrico) 8.5 cm
Profondità (sistema metrico) 17.78 cm