Learn More
WTW™ inoLab™ Multiparameter Digital Benchtop Meters
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8002278
Click to view available options
Tipo di sonda:
Conductivity Cell
Not included
Optical IDS DO Sensor
pH Electrode, Cond.Cell
pH electrode SenTix 940
pH electrode SenTix 980
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12623800
Marca: WTW™ 1FD35C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain uncompromised measuring accuracy of digital measurements of pH, ORP, dissolved oxygen (optical), BOD, conductivity and turbidity in the lab using the WTW™ inoLab™ Multiparameter Digital Benchtop Meters.
  • Highly suitable for digital measurements of pH, ORP, dissolved oxygen (optical), BOD, conductivity and turbidity in the lab
  • IDS technology allows optimized measurements and efficient documentation in the simplest manner
  • Offer the correct solution for pH, ORP, dissolved oxygen and conductivity measurements in the lab
  • Uncompromised measuring accuracy
  • Wireless ready, digital sensor recognition, smart sensor evaluation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Uscite Mini USB
Precisione (conduttività) ±0.05% della lettura
Precisione (DO) ±0.05% della lettura
Precisione (mV) ±0.3 o 0.05% della lettura
Precisione (pH) ±0.005
Punti di calibrazione (conduttività) 1
Punti di calibrazione (pH) Da 1 a 5
Certificazione/Conformità cETLus, CE
Dettagli di gestione dei dati 500 manuali/5000 automatiche con registrazione di ora/data
Tipo di display LCD
Intervallo (conduttività) Da 0 μS a 1000 mS
Intervallo (mV) ±1200 mV
Intervallo (pH) Da –2 a 20.001
Intervallo (salinità) Da 0 a 70 ppt
Intervallo (TDS) Da 0 a 1999 mg/l
Risoluzione (pH) 0.1/0.01/0.001
Include Il set include sensori IDS, misuratore con alimentatore universale, supporto e manuale d'uso, elettrodo pH digitale IDS SenTix™ 940, tamponi da 4, 7 e 10.01, KCl 3 mol/l, cella di conducibilità digitale IDS TetraCon™ 925, KCl 0.01 mol/l, standard di conducibilità, software e cavo USB
Modello inoLab Multi 9310 IDS
Alimentazione 4 batterie tipo AA da 1.5 V
Tipo di sonda pH Electrode, Cond.Cell
Product Type Multiparametro digitale da banco
Intervallo (DO) Da 0 a 90 mg/l
Risoluzione (conduttività) 3 cifre significative
Risoluzione (DO) 3 cifre significative
Risoluzione (mV) 0.1 mV
Risoluzione (resistività) 3 cifre significative
Risoluzione (salinità) 3 cifre significative
Risoluzione (TDS) 3 cifre significative
Precisione termica ±0.1
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0 a 50 °C
Risoluzione temperatura 0.1
Warranty 3 anni
Dimensioni (L x P x A) L 24 x A 19 mm
Larghezza (sistema metrico) 24 cm
Altezza (sistema metrico) 19 cm
Profondità (sistema metrico) 8 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 8 kg
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz