Learn More
WTW™ inoLab™ Oxygen Meters
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8002281
Click to view available options
Tipo di sonda:
CellOx™ 325
None
StirOx™ G
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15103645
Marca: WTW™ 1BA301
Obtain optimum measurement of dissolved oxygen with the proven, galvanic oxygen sensors.
  • For measuring DO (dissolved oxygen) with the proven galvanic DO sensors
  • Benchtop meter with documentation function for dissolved oxygen – environmental area (BOD), industrial applications such as pharmaceutical research, beverage and food
  • Up to 10 calibrations recallable
  • Measures partial pressure, concentration and saturation
  • Built-in salinity correction to measure samples with salt content
  • Application-relevant oxygen measurement by three selectable oxygen sensors
  • Precise measurements based on automatic air pressure compensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For measuring DO with the proven galvanic DO sensors
Gamma di pressione 0.0 to 200, 0 to 1250mbar
Risoluzione (temperatura) 0.1°C
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Tipo di display Backlit Graphic LCD
Memoria Up to 10 calibrations recallable
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP-43
Dimensioni (L x P x A) 9.12 x 7 x 2.37in.
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Warranty 3 Years
Alimentazione 4 x 1.5V AA or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Risoluzione pressione 0.1, 1
Tipo di sonda CellOx™ 325
Intervallo (DO) 0.00 to 90mg/L
Risoluzione (DO) 0.01, 0.1mg/L
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Autonomia della batteria Up to 800hr.
Lunghezza (sistema metrico) 23.1 cm
Larghezza (sistema metrico) 17.7 cm
Altezza (sistema metrico) 60.1 cm
Precisione (DO) ±0.5%
Requisiti elettrici 100 /240V, 50/60Hz
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz