Learn More
WTW™ inoLab™ pH 7310P Set 2 with Stand
Codice prodotto. 15196285
Click to view available options
Intervallo (pH):
-2 to 20
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15196285
Marca: WTW™ 1AA312P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Specifications
Include 3 in 1 pH electrode, meter with universal power supply, electrode arm and operation manual. 3 in 1 pH electrode SenTix™ 41, buffers, 3mol/L KCl, software and USB cable, integrated thermal printer
Precisione (Temperatura) ±0.1K
Precisione (mV) ±0.3, ±1
Precisione (pH) ±0.005, ±0.01
Dettagli di gestione dei dati Up to 10 records calibration memory, 500 manual datasets/5000 automatic memory
Da utilizzare con (applicazione) For measurements/documentation according GLP/AQA, AC and battery operation
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) -2 to 20 ±0.01, -2 to 19.999 ±0.005
Intervallo (mV) ±1200, ±0.3
Risoluzione (mV) ±(1200 ±1)mV
Calibration Points Da 1 a 3
Tipo di display LCD, Graphic with Backlight
Certificazione/Conformità CE, cETLUS
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Warranty 3 Years
Alimentazione Four 1.5V AA batteries or four 1.2V NiMH
Intervallo umidità relativa Yearly mean: <75%, 30 days/year: 95%, Other days: 85%
Compensazione della temperatura Automatic/Manual
Temperatura (sistema metrico) operativa 5°C to 55°C
Sensore di temperatura DIN or BNC/4mm banana
Tipo inoLab™ pH 7310P set 2
Autonomia della batteria Up to 1000 hr. without backlight, 150 hr. with backlight
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Profondità (sistema metrico) 80 mm