Learn More
WTW™ inoLab™ 7310 Benchtop pH Meter with Precision Electrode
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12661685
Click to view available options
Tipo di display:
LCD, Graphic with Backlight
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12661685
Marca: WTW™ 1AA314
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A precise pH meter with documentation function to use in quality assurance, the pharmaceutical industry and everywhere GLP-supported documentation is required.
  • Repeatable measuring results by automatic recognition of stable values
  • Monitoring of the optimum measuring range vai CMC function
  • Secure and convenient operation via text menus in a bright, backlit graphic display
  • All measured values are transmitted with the current date, time, ID number and sensor serial number
  • Provided with a combined precision pH electrode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Combined pH electrode. Meter with universal power supply, stand and operation manual. Combined pH electrode SenTix™ 81, Buffer 4, 7 and 10.01, 3mol/L KCl, software and USB cable, WTW technical Buffers, DIN/NIST Buffers plus 20 additional Buffer sets
Precisione (Temperatura) ±0.1K
Precisione (mV) ±0.3, ±1
Precisione (pH) ±0.005, ±0.01
Dettagli di gestione dei dati Up to 10 records calibration memory, 500 manual datasets/5000 automatic memory
Da utilizzare con (applicazione) For measurements/documentation according GLP/AQA, AC and battery operation
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) -2 to 20 ±0.01, -2 to 19.999 ±0.005
Intervallo (mV) ±1200, ±0.3
Risoluzione (mV) ±(1200 ±1)mV
Calibration Points Da 1 a 3
Tipo di display LCD, Graphic with Backlight
Certificazione/Conformità CE, cETLUS
Dimensioni (L x P x A) 240 x 190 x 80 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Warranty 3 Years
Alimentazione Four 1.5V AA batteries or four 1.2V NiMH
Intervallo umidità relativa Yearly mean: <75%, 30 days/year: 95%, Other days: 85%
Compensazione della temperatura Automatic/Manual
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Sensore di temperatura DIN or BNC/4mm banana
Tipo inoLab™ Wastewater 7310 set 4 pH meter
Autonomia della batteria Up to 1000 hr. without backlight, 150 hr. with backlight