Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Codice prodotto. 15454439
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15454439
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61959.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 352195-40-5
Formula molecolare C10H11N4Na2O8P
Molecular Weight (g/mol) 392.17
Numero MDL MFCD00036201,MFCD00036201
InChI Key AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Sinonimo disodium 5'-inosinate
PubChem CID 123134061
IUPAC Name [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate;sodium
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 392.17 (Anhydrous)
Forma fisica Crystalline Powder