Learn More
Inosine, 99%
Codice prodotto. 10152490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
25g
Codice prodotto. 10152490
Marca: Thermo Scientific Acros 122250100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 58-63-9 | C10H12N4O5 | 268.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58-63-9
Formula molecolare C10H12N4O5
Molecular Weight (g/mol) 268.23
Numero MDL MFCD00066770
InChI Key UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N
Sinonimo inosine, hypoxanthosine, ribonosine, atorel, oxiamin, trophicardyl, selfer, pantholic-l, panholic-l, hypoxanthine riboside
PubChem CID 6021
ChEBI CHEBI:17596
IUPAC Name 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Inosine
Absorbance 1.65 to 1.77 (A250/A260), 0.22 to 0.26 (A280/A260)
Punto di fusione 212°C to 213°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 31, 25
Indice di Merck 15, 5018
Condizione di rotazione specifica − 49.20 (18.00°C c=1,H2O)
Rotazione specifica -49.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.1g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Spettrofotometria 98 to 102% (lambda max. 248.5nm,pH 7) Molar absorptivity 12200+/-2%,on dry substance
Trasmittanza 98% min. (c=1, H2O, 430nm, 1cm cell)
Peso formulazione 268.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder