Learn More
INS Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 4B6A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Specifica
| Antigene | INS |
|---|---|
| Clone | 4B6A7 |
| Applicazioni | Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | CoraLite 488 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17711289
|
Proteintech
CL488-66198-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16830746
|
Proteintech
CL488-66198-100UL |
100 μL |
450.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The INS antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human INS. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The INS antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Specifica
| INS | |
| Immunofluorescence | |
| CoraLite 488 | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG2a |
| 4B6A7 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 3630 | |
| Primary |