Learn More
INSC Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene INSC
Concentrazione 0.37 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16810565
Vedere i documenti
Proteintech
20973-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16800565
Vedere i documenti
Proteintech
20973-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The antibody can recognize isoforms 1, 2, 4, and 5 of INSC.
In Drosophila, neuroblasts divide asymmetrically into another neuroblast at the apical side and a smaller ganglion mother cell on the basal side. Cell polarization is precisely regulated by 2 apically localized multiprotein signaling complexes that are tethered by Inscuteable, which regulates their apical localization.
Specifica
Specifica
INSC
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q1MX18, Q3HNM7
233752, 293166, 387755
Peptide
Primary
-20°C
INSC
0.37 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
INSC, Protein inscuteable homolog
INSC
IgG
Antigen Affinity Chromatography