Learn More
Greiner Bio-One Insect (Drosophila) Breeding Conical Container
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7075356
Click to view available options
Materiale:
Polystyrene
Capacità (sistema metrico):
68 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 605
Codice prodotto. 10160331
Marca: Greiner Bio-One 217101
Ideally suited for the cultivation of Drosophila melanogaster.
  • Bottom part of container made of either polystyrene or polypropylene
  • Compatible with gas-permeable ceaprene stopper made of water-repellent material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Conical
Capacità (sistema metrico) 68 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 36 mm
Da utilizzare con (applicazione) Cultivation of Drosophila melanogaster
Altezza (sistema metrico) 82 mm
Materiale Polystyrene
Tipo Drosophila Breeding Container