Learn More
Miele Professional™ Insert
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
95 mm
120 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Insert |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 56 Petri dishes, 100mm dia., for lower basket, 56 holders, 70mm H, spacing ca. 26mm |
| Profondità (sistema metrico) | 445 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 485 mm |
| Quantità | 1 Each |