Learn More
Miele Professional™ Inserto
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 440 x 205 x 35mm
Descrizione
Per microtitolazione
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Colore | in acciaio inox |
| Capacità | 5 Piastre microtitolo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 440 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 205 mm |