Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 15470565 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H):533 x 363 x 122mm
Codice prodotto. 15470565
Marca: Miele Professional™ 5746240
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserto E 969 per il supporto di vari strumenti
  • Piastra forata 7 x 7 x 3 mm
  • Utilizzabile per E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 con E 945
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Inserto/modulo per becher
Colore in acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 533 mm
Altezza (sistema metrico) 122 mm
Larghezza (sistema metrico) 363 mm