Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Codice prodotto. 10560672 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 517 x 535 x 502mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10560672 Dimensions (D x W x H): 517 x 535 x 502mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10560672 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3809410
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Carrelli E 340 per disporre vetreria a collo stretto
  • Metà può essere occupata da altri inserti
  • Dotato di 19 ugelli iniettori
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Carrello per vetreria dal collo stretto
Colore in acciaio inox
Capacità 19 Bicchieri a collo stretto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 517 mm
Altezza (sistema metrico) 502 mm
Larghezza (sistema metrico) 535 mm