Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 10716681 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 320 x 200 x 132mm
Codice prodotto. 10716681
Marca: Miele Professional™ 12667370
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserto E 104/1 per il supporto ottimale di provette fino a 12 x 105 mm
  • adatto per ca. 200 provette (max 12 x 105 mm)
  • Larghezza maglia 8 x 8 mm
  • Compreso coperchio A 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type E 104/1 Inserto
Modello E 104/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) provettefino a 12 x 105 mm
Profondità (sistema metrico) 320mm
Altezza (sistema metrico) 132mm
Larghezza (sistema metrico) 200mm
Quantità 1 ogni