Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 10019350 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 430 x 195 x 186mm
Codice prodotto. 10019350
Marca: Miele Professional™ 3808310
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserto E 106 per il supporto ottimale di vetreria dal collo largo, cilindri graduati ecc.
  • con 10 ganci a molla alti 175 mm & 105 mm
  • La distanza tra i ganci a molla è di circa 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type E 106 Inserto
Modello E 106
Da utilizzare con (apparecchiatura) vetreriadal collo largo, cilindri graduati ecc
Include 10 grandi ganci a molla alti 175 mm (distanza tra i ganci a molla è di circa 60 mm)
Profondità (sistema metrico) 430mm
Altezza (sistema metrico) 186mm
Larghezza (sistema metrico) 195mm
Quantità 1 ogni