Learn More
Ohaus™ Insert Retainer
Codice prodotto. 15792639 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Vortexer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15792639
Marca: Ohaus™ 30400227
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Insert Retainer suitable for use with a vortex mixer.
  • OHAUS offers a large selection of accessories that can be used on all OHAUS vortex mixers
  • Increase throughput by mixing multiple samples at one time
  • Effortlessly mix up to 52 microtubes or eight microplates
  • Choose the appropriate holder for the sample size, or select the flat insert and cut out to suit custom specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Insert Retainer
Materiale Aluminum
Descrizione Insert Retainer
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vortexer