Learn More
Abeba™ Insoles 3551
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- Gray
- Antistatic
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Replaceable insole for shoes with air cushion sole
Specifica
Specifica
| Colore | Gray |
| Size | 35 |
| Stile | 3551 |