Learn More
R&D Systems™ INSTA-Blot Multi-species Brain,Testis and Ovary
Product Code. 18104495 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Membrane
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18104495 1 Membrane Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18104495 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBP230115
 Restricted Item
Spedizione stimata: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. PVDF membrane containing denatured protein from cells or tissue lysates
  • Screening proteins from various human cell lines
  • Contains 11 human cell line lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Recommended Storage
Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
For Use With (Application) Screening proteins from various human, mouse and rat tissues
Quantity 1 Membrane
Material PVDF
Product Line Novus
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.