Learn More
Hamilton™ Terasaki Dispenser
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Designed for rapid filling of 60 well HLA/Terasaki plates with 6.35mm well spacing
- Uses removable needles
- Available for a range of volumes
Specifica
Specifica
| Quantità | 1/Ea. |
| Tipo | Dispenser |
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE |
| Capacità (sistema metrico) | 250 μL |