Learn More
Buerkle™ Instrument Server
Codice prodotto. 10224591 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Larghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensioni (L x P x A):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10224591
Marca: Buerkle™ 42303036
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides clean storage of instruments, equipment, goods and precision parts. ™°
Servers for various uses - wherever there is a need for clean storage of instruments, equipment, goods and precision parts.
  • Melamine, white
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 355 x 240 x 17 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 17 mm
Lunghezza (sistema metrico) 355 mm
Materiale Melammina
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Da utilizzare con Per la conservazione pulita di strumenti, apparecchiature, merci e parti di precisione
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.66 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 9.44 in.
Autoclavabile Sì