Learn More
Buerkle™ Instrument Server
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Larghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensioni (L x P x A):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Servers for various uses - wherever there is a need for clean storage of instruments, equipment, goods and precision parts.
- Melamine, white
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 240 x 180 x 17 mm |
| Colore | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 17 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Materiale | Melammina |
| Tipo | Vassoio strumenti |
| Larghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Da utilizzare con | Per la conservazione pulita di strumenti, apparecchiature, merci e parti di precisione |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.44 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.66 in. |
| Vedi altri risultati |