Learn More
Buerkle™ Vassoio portastrumenti
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
700 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Melammina
- Vassoio bianco senza coperchio
- Autoclavabile
- Coperchio disponibile come accessorio
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1800 mL |
| Dimensioni (L x P x A) | 290 x 160 x 60 mm |
| Colore | Bianco |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Materiale | Melammina |
| Tipo | Vassoio strumenti |
| Da utilizzare con | Per l’uso in laboratori, ospedali, industrie alimentari e aree in cui sia necessario uno stoccaggio accurato degli articoli |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.4 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.36 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.3 in. |
| Vedi altri risultati |