Learn More
Buerkle™ Vassoio portastrumenti
Codice prodotto. 10582092 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
700 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10582092
Marca: Buerkle™ 42302070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ — Buerkle™ Instrument Trays — ideal for various uses in laboratories, hospitals, pharmacies, the food and beverage industry
  • Melammina
  • Vassoio bianco senza coperchio
  • Autoclavabile
  • Coperchio disponibile come accessorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 700 ml
Dimensioni (L x P x A) 190 x 150 x 40 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Materiale Melammina
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Da utilizzare con Per l’uso in laboratori, ospedali, industrie alimentari e aree in cui sia necessario uno stoccaggio accurato degli articoli
Lunghezza (sistema imperiale) 7.48 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Autoclavabile Sì