Learn More
Bochem™ Instruments Tray
Codice prodotto. 10254321
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
180 x 90 x 30 mm
250 x 150 x 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10254321
Marca: Bochem™ 8400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bochem™ Instruments Tray features rounded corners and includes a lid.
  • Stainless Steel
  • Rounded edges
  • Lid included
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 180 x 90 x 30 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Stainless Steel
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 90 mm
Include Lid
Forma Forma rettangolare