Learn More
Bochem™ Instruments Tray
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
180 x 90 x 30 mm
250 x 150 x 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless Steel
- Rounded edges
- Lid included
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 180 x 90 x 30 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Vassoio strumenti |
| Larghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Include | Lid |
| Forma | Forma rettangolare |