Learn More
HUBER Insulated Hose
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Metal
- Min. temp.: -100°C
- Max. temp.: 350°C
- Connection: M30 x 1.5
- Nominal width: 20mm
- Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Specifica
| Gamma di temperatura | -100°C to +350°C |
| Tipo | Insulated Hose |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 cm |