Learn More
HUBER Insulated Hose
Codice prodotto. p-8013469
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10790713
Marca: HUBER 6426
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Smooth silicon hose
  • Metal
  • Min. temp.: -100°C
  • Max. temp.: 350°C
  • Connection: M30 x 1.5
  • Nominal width: 20mm
  • Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Gamma di temperatura -100°C to +350°C
Tipo Insulated Hose
Lunghezza (sistema metrico) 100 cm