Learn More
HUBER Insulated Sleeving
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15 mm Tubing
G1 1/4 Braided Hoses
G1 Braided Hoses
G1/2 Braided Hoses
G3/4 Braided Hoses
Metal Hose
Tube NW12
Tubing
Diametro (sistema metrico):
12 mm
13 mm
17 mm
19 mm
28 mm
35 mm
42 mm
48 mm
57 mm
Include:
Thickness-12 mm
Thickness-19 mm
Thickness-22 mm
Thickness-23 mm
Thickness-7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tube NW12 |
| Tipo | Insulated Sleeving |
| Include | Thickness-12 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |