Learn More
Julabo™ Insulation for Baths
Codice prodotto. 10068401
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12mm
14mm
23mm
Capacità:
CR 12 mm ID, Reinf. 8 mm ID tubing
CR tubing 8 to 10 mm I.D.
Reinf.Tubing 12 mm/1/2 in. ID
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10068401
Marca: Julabo™ 8930412
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-compact circulator, ED-13 open heating bath circulator
Tipo Insulation
Capacità CR 12 mm ID, Reinf. 8 mm ID tubing
Size 1 m
Diametro (sistema metrico) 12mm