Learn More
Julabo™ Insulation for Baths
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12mm
14mm
23mm
Capacità:
CR 12 mm ID, Reinf. 8 mm ID tubing
CR tubing 8 to 10 mm I.D.
Reinf.Tubing 12 mm/1/2 in. ID
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | F25-HE, F25-HL, F32-HE, F32-HL, F33-HL refrigerated/heating circulator |
| Tipo | Insulation |
| Capacità | Reinf.Tubing 12 mm/1/2 in. ID |
| Size | 1 m |
| Diametro (sistema metrico) | 23mm |