Learn More
Julabo™ Insulation for Baths
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12mm
14mm
23mm
Capacità:
CR 12 mm ID, Reinf. 8 mm ID tubing
CR tubing 8 to 10 mm I.D.
Reinf.Tubing 12 mm/1/2 in. ID
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-compact circulator, ED-13 open heating bath circulator |
| Tipo | Insulation |
| Capacità | CR tubing 8 to 10 mm I.D. |
| Size | 1 m |
| Diametro (sistema metrico) | 14mm |