Learn More
Lauda™ Insulation Tube
Codice prodotto. 10291552
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
13 mm
Dimensione della confezione:
1m
Codice prodotto. 10291552
Marca: Lauda™ RKJ 008
Manufactured from silicone. Lauda™ Insulation Tube is suitable for hoses with max outer diameter.
  • For hoses with max outer diameter
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For hoses with max external diameter of 12 mm
Gamma di temperatura 105°C
Tipo Insulation Tubing
Materiale EPDM Rubber
Temperatura massima (sistema metrico) 105°C
Diameter (Metric) Inside 13 mm