Learn More
Lauda™ Insulation Tube
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
16 mm
Dimensione della confezione:
1m
Descrizione
- For hoses with max outer diameter
Specifica
Specifica
| Gamma di temperatura | 105°C |
| Materiale | EPDM Rubber |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 105°C |
| Diameter (Metric) Inside | 16 mm |