missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 2b beta 3 Antibody (10E5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-81080CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Integrin alpha 2b beta 3 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 2b beta 3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
| Integrin alpha 2b beta 3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| BDPLT16;BDPLT2;CD41;CD41B;GP2B;GPIIb;GT;GT1;GTA;HPA3;Integrin alpha-IIb;ITGA2B;PPP1R93 | |
| Human blood platelets. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 10E5 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3674 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto