missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Antibody (CL11293), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21189-25ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| Integrin alpha 4 beta 7/LPAM-1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| CL11293 | |
| Western Blot 1 ug/ml | |
| 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha | |
| This antibody was developed against a Synthetic Peptide of P13612. Actual immunogen sequence is proprietary. | |
| 25 μg | |
| Innate Immunity | |
| 3676 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto