missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin alpha 5 beta 1 Antibody (M200 (Volociximab)), PE/Atto594 - Chimeric, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-52680PEATT594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Integrin alpha 5 beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha 5 beta 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
| Integrin alpha 5 beta 1 | |
| Monoclonal | |
| PE/ATTO 594 | |
| CD49 antigen-like family member E, CD49e, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha polypeptide, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRA, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), ITGA5/SLC9B1 fusion, very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5, VLA5A | |
| Heterodimeric alpha 5 Beta 1 Fc fusion protein | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Immunology | |
| 3678 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG κ |
| Flow Cytometry | |
| M200 (Volociximab) | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto