missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin beta 2/CD18 Antibody (212701), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1730PECY7
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Integrin beta 2/CD18 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 2/CD18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
| Integrin beta 2/CD18 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 212701 | |
| Flow Cytometry | |
| 959 beta subunit precursor)10, CD18 antigen, CD18beta 2, cell surface adhesion glycoprotein (LFA-1, CR3, integrin beta-2, integrin, beta 2 (antigen CD18 (p95), lymphocyte function-associated antigen 1;macrophage antigen 1 (mac-1) beta subunit), integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit), LAD, LCAMB, leukocyte cell adhesion molecule CD18, leukocyte-associated antigens CD18/11A, CD18/11B, CD18/11C, MF17, MFI7, P150 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Integrin beta 2/CD18, Gln23-Asn700, Accession # AAA59490 | |
| 0.5 mL | |
| Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific | |
| 3689 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto