Learn More
Integrin beta 7 Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
Integrin beta 7 Polyclonal antibody specifically detects Integrin beta 7 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
Specifica
Specifica
| Antigene | Integrin beta 7 |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | mFluor Violet 610 SE |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | Gut homing receptor beta subunit, integrin beta 7 subunit, integrin beta-7, integrin, beta 7 |
| Specie ospite | Goat |
| Immunogeno | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin β7, Glu20-His722, Accession # P26011 |
| Metodo di purificazione | Antigen Affinity-purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |