Learn More
Diversey™ IntelliCare Dispenser Hybrid
The IntelliCare Hybrid dispensing system can address all hand care needs with a versatile, modern, and durable platform that is compatible with both liquid/gels and foam products.
127.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17663105
|
Diversey™
D7524179 |
Black |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17673105
|
Diversey™
D7524180 |
White |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Dispenses 1300 mL bottles of hand soap and 1200 mL of alcohol based hand sanitizer
- Can dispense 0.4 mL or 1.00 mL per push
- Hybrid dispenser provides an automatic switch from touchless to manual if batteries died before replacement
- Near empty product alarm and low battery signal
- Locking dispenser contains a translucent window for product visibility without product tampering
Specifica
Hybrid Dispenser (Manual/Automatic) |