Learn More
Grant Instruments™ Blocco intercambiabile
Codice prodotto. 10781434
Click to view available options
Dimensioni provetta:
0.2mL
0.5mL
1.5 ml
10mm
12mm
13mm
16.7 mm
16mm
17mm
18mm
2.0 ml
24mm
50mL
None
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Solid Block
Profondità (sistema metrico):
14 mm hole depth
30 mm hole depth
50 mm hole depth
53.5 mm hole depth
75 mm hole depth
None
Profondità foro 35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10781434
Marca: Grant Instruments™ QB24
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
  • For use with QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 and QBA2 dry block heating system
  • Accommodates a variety of test tube sizes
  • Available in plain block format without holes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 24mm dia. test tubes and universal bottles
Materiale Aluminum
No. of Places 5
Tipo Block
Dimensioni provetta 24mm
Dimensioni (L x P x A) 140 x 50 x 63 mm
Profondità (sistema metrico) 50 mm hole depth