Learn More
Grant Instruments™ Blocco intercambiabile
Codice prodotto. 11490908
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni provetta:
0.2mL
0.5mL
1.5 ml
10mm
12mm
13mm
16.7 mm
16mm
17mm
18mm
2.0 ml
24mm
50mL
None
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Solid Block
Profondità (sistema metrico):
14 mm hole depth
30 mm hole depth
50 mm hole depth
53.5 mm hole depth
75 mm hole depth
None
Profondità foro 35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Dimensioni provetta No. of Places Profondità (sistema metrico) unitSize
11490908 None Solid Block None Pezzo
10211643 50mL 4 50 mm hole depth Pezzo
10781434 24mm 5 50 mm hole depth Pezzo
12664915 17mm 10 75 mm hole depth Pezzo
11420918 13mm 12 50 mm hole depth Pezzo
11430918 16mm 12 50 mm hole depth Pezzo
15389625 16.7 mm 12 53.5 mm hole depth Pezzo
11440918 18mm 12 50 mm hole depth Pezzo
11480918 0.5mL 24 30 mm hole depth Pezzo
11400918 10mm 24 50 mm hole depth Pezzo
11490918 1.5 ml 24 Profondità foro 35 mm Pezzo
11400928 2.0 ml 24 Profondità foro 35 mm Pezzo
11410918 12mm 24 50 mm hole depth Pezzo
11470918 0.2mL 56 14 mm hole depth Pezzo
14 options
Codice prodotto. 11490908
Marca: Grant Instruments™ QB0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
  • For use with QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 and QBA2 dry block heating system
  • Accommodates a variety of test tube sizes
  • Available in plain block format without holes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Aluminum
No. of Places Solid Block
Tipo Block
Dimensioni provetta None
Dimensioni (L x P x A) 140 x 50 x 63 mm
Profondità (sistema metrico) None