Learn More
Grant Instruments™ Blocco intercambiabile
Click to view available options
Dimensioni provetta:
0.2mL
0.5mL
1.5 ml
10mm
12mm
13mm
16.7 mm
16mm
17mm
18mm
2.0 ml
24mm
50mL
None
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Solid Block
Profondità (sistema metrico):
14 mm hole depth
30 mm hole depth
50 mm hole depth
53.5 mm hole depth
75 mm hole depth
None
Profondità foro 35 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 and QBA2 dry block heating system
- Accommodates a variety of test tube sizes
- Available in plain block format without holes
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Falcon tubes |
| Materiale | Aluminum |
| No. of Places | 10 |
| Tipo | Block |
| Dimensioni provetta | 17mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 140 x 50 x 63 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 75 mm hole depth |